Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4000 Kolorimeter und Zubehör
Mit dem Autotest-Ampullen-kompatiblen Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter mit 65 vorprogrammierten Methoden können Sie gängige Wasser- und Abwasserparameter messen
81.50 € - 1380.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11782168
|
Thermo Scientific™
AC2V16 |
16 mm-Fläschchen, Pk. à 10 Stk. |
81.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11956069
|
Thermo Scientific™
AQ4000 |
Kolorimeter zur Verwendung mit 189 vorprogrammierten Methoden |
1380.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11757737
|
Thermo Scientific™
AQ4ZER |
Nullpunkt-Kit |
83.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter mit 65 vorprogrammierten Methoden, einer automatischen Wahl von vier Wellenlängen und einer Zeitschaltuhr können Sie gängige kolorimetrische Wasser- und Abwasserparameter messen. Verwenden Sie die Autotest-Ampullen mit Auto-ID-Barcode zur Vereinfachung der Probenvorbereitung und -prüfung. Die Ampullen enthalten vorgemessene flüssige Reagenzien und sind mit der richtigen Probenmenge gefüllt. Der Kolorimeter liest den Barcode, identifiziert automatisch die Parameter und leitet den Test ein. Dieses gemäß Schutzklasse IP67 wasserdichte Messgerät zeichnet 100 Datenwerte auf. Bei gelegentlicher Nutzung beträgt die Akkulaufzeit im Durchschnitt 2.500 Stunden.
Produktmerkmale:Bestellinformationen:
Für die Verwendung mit Orion™ AQUAfast™ AQ4000, Orion™ AQUAfast™ AQ3070, Orion™ AQUAfast™ AQ3700 und den Messgeräten der Orion AQ2 Serie, die nicht mehr produziert wird.
Hinweis: Nutzt Thermo Scientific™ Auto-ID™ Ampullen, kann mit Reagenzien in flüssiger, Pulver- oder Tablettenform arbeiten und enthält viele Methoden gemäß EPA, ISO und anderen gesetzlichen Testbestimmungen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.