Learn More
OSI-027, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496677 5 mg 5 Milligramm
16470317 50 mg 50 Milligramm
16413968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496677 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10423
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress OSI-027 (ASP7486) is a potent, selective, orally active and ATP-competitive mTOR kinase activity inhibitor with an IC50 of 4 nM. OSI-027 targets both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 22 nM and 65 nM, respectively.
OSI-027 (ASP7486) is a potent, selective, orally active and ATP-competitive mTOR kinase activity inhibitor with an IC50 of 4 nM. OSI-027 targets both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 22 nM and 65 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material OSI-027
CAS 936890-98-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22N6O3
Menge 5 mg
Synonym ASP7486
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (307.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@H](C2=NC(C(N3)=CC4=C3C(OC)=CC=C4)=C5C(N)=NC=NN52)CC1)O
Molekulargewicht (g/mol) 406.44
Formelmasse 406.44
Reinheit (%) 95.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease