Learn More
Invitrogen™ Osteopontin/SSP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Brand: Invitrogen™ EHSPP1
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Description
The Human Osteopontin/SSP1 ELISA quantitates Hu SSP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SSP1. Principle of the method The Human SSP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Osteopontin ist ein Arginin-Glycin-Asparaginsäure (RGD)-haltiges Glykoprotein, das mit Integrinen und CD44 als Hauptrezeptoren interagiert. Es handelt sich um ein multifunktionelles Protein, das an der Knochenmineralisierung, Zelladhäsion, Zellmigration, chronischen entzündlichen Erkrankungen und der Transformation beteiligt ist. Die proteolytische Aufspaltung durch Thrombin- und Matrixmetalloproteinasen nahe der integratin-bindenden Arg-Gly-Asp-Sequenz moduliert die Funktion des OPN und seine integrin-bindenden Eigenschaften. Thrombin-gespaltene Fragmente von Osteopontin werden in bösartigen Glialtumoren überexprimiert, bieten eine molekulare Nische mit Überlebensvorteil und stellen ein neuartiges Substrat für Plasmin und Cathepsin D dar.Specifications
Gehäuse P10451 | |
50 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
6696 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
74.07 bis 18,000 pg/ml | |
50 bis 18000 pg/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: (humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BNSP,BSPI,ETA-1,OPN | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
PSEC0156, BNSP, BSPI, ETA-1, OPN | |
1 Std 20 Min |