Learn More
Invitrogen™ Osteopontin/SSP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
660.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P10451
Assay-Empfindlichkeit: 50 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15455133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHSPP1
96 Test-Kit
660.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17125569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHSPP1X5
5 x 96 Tests
2635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Osteopontin/SSP1 ELISA quantitates Hu SSP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SSP1. Principle of the method The Human SSP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Osteopontin is an arginine-glycine-aspartic acid (RGD)-containing glycoprotein that interacts with integrins and CD44 as major receptors. It is a multifunctional protein involved in bone mineralization, cell adhesion, cell migration, chronic inflammatory disease and transformation. Proteolytic cleavage by thrombin and matrix metalloproteinases close to the integrin-binding Arg-Gly-Asp sequence modulates the function of OPN and its integrin binding properties. Thrombin-cleaved fragments of Osteopontin are overexpressed in malignant glial tumors and provide a molecular niche with survival advantage and provide a novel substrate for plasmin and cathepsin D.
Spezifikation
Spezifikation
P10451
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
6696
<12%
HRP
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
PSEC0156, BNSP, BSPI, ETA-1, OPN
1 h 20 min
50 pg/mL
Biotin
Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
BNSP,BSPI,ETA-1,OPN
<10%
RUO
2°bis 8 °C
Human
4 h 45 min