missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ Ovale PTFE Turbo-Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden
Die Cowie Technology™ ovalen PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.
Marke: Cowie Technology™ 001.640.RE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
20 mm | |
40 x 20 x 20 mm | |
Weiß | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Ja | |
40 mm |
PTFE-ummantelter Samarium-Kobalt-Magnetkern | |
20 mm | |
Je 1 | |
Rundkolben | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Oval |