Learn More
Cowie Technology™ Ovaler Turbo-Rührstab aus PTFE mit Kern aus Seltenerdmetall
Die Cowie Technology™ ovalen PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.
10.95 € - 44.60 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Samarium-Kobalt-Magnetkern |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16265831
|
Cowie Technology™
001.635.RE |
16 mm | 35 mm |
44.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10540120
|
Cowie Technology™
001.640.RE |
20 mm | 40 mm |
10.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10867470
|
Cowie Technology™
001.650.RE |
20 mm | 50 mm |
14.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10734560
|
Cowie Technology™
001.664.RE |
20 mm | 64 mm |
11.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Oval |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Samarium-Kobalt-Magnetkern | |
Je 1 | |
Rundkolben |