missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cowie Technology™ Ovaler Turbo-Rührstab aus PTFE mit Kern aus Seltenerdmetall

Die Cowie Technology™ ovalen PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.

Marke:  Cowie Technology™ 001.650.RE

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03700kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10867470

  • 14.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation

Spezifikation

PTFE
50 x 20 x 20 mm
PTFE-Rührstäbe, oval, seltene Erden
Je 1
20 mm
Ja
50 mm
PTFE-ummantelter Samarium-Kobalt-Magnetkern
20 mm
Weiß
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Rundkolben
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Oval
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote