Learn More
Karl Hecht™ Überlaufmesskolben aus Glas
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Überlaufmesskolben ist dickwandig und hat eine glatte Oberfläche.
Marke:  Karl Hecht™ 42115012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10379301
  • 19.72 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
Spezifikation
43.5 ml
Messkolben