Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das A1 Large Gel System
Das Thermo Scientific Owl A1 Large Gel System eignet sich ideal für die Platz sparende RNA/DNA-Analyse.
Marke: Thermo Scientific™ A1-EG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl A1 Large Gel System eignet sich ideal für die Platz sparende RNA/DNA-Analyse.
- UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
- Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 10 Probensätze untergebracht werden können
- Durch die einzigartige Elektrodenplatzierung kann dieses Gel schnell ohne Beeinträchtigung der Auflösung durchlaufen
Spezifikation
Ersatz- End Tore (1 Paar) | |
A1 -Gel-Elektrophorese -System | |
Owl™ | |
Endtore |