Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das A1 Large Gel System
Das Thermo Scientific Owl A1 Large Gel System eignet sich ideal für die Platz sparende RNA/DNA-Analyse.
26.25 € - 168.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gator A1 große Gel-System |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12413647
|
Thermo Scientific™
A1-EG |
Ersatz- End Tore (1 Paar) |
54.20 €
2 Sets |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12423647
|
Thermo Scientific™
A1-GK |
Ersatz- Dichtungen (1 Paar) |
26.25 €
2 Sets |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11976977
|
Thermo Scientific™
A1-UVT |
UVT-Träger mit abgedichteten Endblöcken |
168.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl A1 Large Gel System eignet sich ideal für die Platz sparende RNA/DNA-Analyse.
- UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
- Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 10 Probensätze untergebracht werden können
- Durch die einzigartige Elektrodenplatzierung kann dieses Gel schnell ohne Beeinträchtigung der Auflösung durchlaufen
Spezifikation
Gator A1 große Gel-System | |
Owl™ |