Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontales Elektrophoresesystem
Das Thermo Scientific™ Owl™ 4D Horizontale Elektrophoresesystem gewährleistet flache, gleichmäßige Bandenmuster bei gleichzeitiger Einsparung von Platz auf der Arbeitsfläche.
Marke:  Thermo Scientific™ D4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.46000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12969998
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl™ 4D Horizontale Elektrophoresesystem gewährleistet flache, gleichmäßige Bandenmuster bei gleichzeitiger Einsparung von Platz auf der Arbeitsfläche.
Merkmale:
  • Entwickelt für flache, gleichmäßige Bandenmuster und konsistente Ergebnisse ohne Klebeband, Fett, Agarose-Dichtungen oder anderes Zubehör.
  • Betrieb eines Gelträgers mit 51 Proben oder zwei gestapelter Träger mit 102 Proben in der Pufferkammer.
  • Zwei UV-durchlässige Gelträger mit 16 x 17 cm können jeweils bis zu drei Kämme aufnehmen, sodass der Anwender bis zu drei Probenserien mit gleichen Abständen laufen lassen kann.
  • Eigenständige Gießplattform für das gleichzeitige Gießen von zwei Gelen.
  • Ein einzelnes Gel kann direkt in die Pufferkammer oder in den externen Ausgießer gegossen werden.
Inhalt:
  • Pufferkammer (Puffermenge 1,8 l)
  • Dreipunkt-Nivelliersockel
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • Zwei UVT-Gelträger
  • Sechs 1,5 mm dicke Kämme
  • Externe Gelgießvorrichtung
  • Wasserwaage
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Owl™
17 bis 102
23 x 27 x 14 cm (9.1 x 10.6 x 5.5 in.)
23 cm
10.6 Zoll
27 cm
5.5 Zoll
Komplettsystem
Platzsparend
1.8 l
9.1 Zoll
17 cm
6.5
16 cm
14 cm