Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel- Electrophoresesystem 10 Kamm mit Zähnen, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den strapazierfähigen, einteiligen Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem-Kämmen.
Marke: Thermo Scientific™ B1A-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem-Kämmen. Dieses Sortiment aus strapazierfähigen, einteiligen Kämmen ist zur Verwendung mit dem EasyCast B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Bestellinformationen:
Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer: XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Spezifikation
12-Zahn-Kamm, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig | |
Mini | |
Kamm | |
1,0/1,5 mm |
Owl™ EasyCast B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophorese-System | |
Owl™, EasyCast™ | |
12 |