Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel- Electrophoresesystem 10 Kamm mit Zähnen, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den strapazierfähigen, einteiligen Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem-Kämmen.
51.60 € - 135.19 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ EasyCast B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophorese-System |
---|---|
Gelgröße | Mini |
Produktlinie | Owl™, EasyCast™ |
Typ | Kamm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11992945
|
Thermo Scientific™
B1A-12 |
12-Zahn-Kamm, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig | 12 | 1,0/1,5 mm |
135.19 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11912955
|
Thermo Scientific™
B1A-6 |
6-Zahn-Kamm, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig | 6 | 1,0/1,5 mm |
73.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11922955
|
Thermo Scientific™
B1A-8 |
8-Zahn-Kamm, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig | 8 | 1,0/1,5 mm |
73.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12464567
|
Thermo Scientific™
B1A-PREP |
Prep-Kamm | 2 | 1,5 mm |
51.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11982945
|
Thermo Scientific™
B1A-10 |
10-Zahn-Kamm, 1.0/1.5 mm dick, doppelseitig | 10 | 1.0/1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem-Kämmen. Dieses Sortiment aus strapazierfähigen, einteiligen Kämmen ist zur Verwendung mit dem EasyCast B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Bestellinformationen:Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Spezifikation
Owl™ EasyCast B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophorese-System | |
Mini | |
Owl™, EasyCast™ | |
Kamm |