Learn More
Oxidopamine hydrobromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16482309 1 g 1 Gramm
16458596 100 mg -
16431456 200 mg -
16414547 50 mg 50 Milligramm
16402256 500 mg -
5 options
Artikelnummer. 16482309
Marke: Medchem Express HYB1081A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Oxidopamine (6-OHDA) hydrobromide is an antagonist of the neurotransmitter dopamine.
Oxidopamine hydrobromide is a widely used neurotoxin and selectively destroys dopaminergic neurons. Oxidopamine hydrobromide promotes COX-2 activation, leading to PGE2 synthesis and pro-inflammatory cytokine IL-1β secretion. Oxidopamine hydrobromide can be used for the research of Parkinson’s disease (PD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), and Lesch-Nyhan syndrome.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxidopamine hydrobromide
CAS 636-00-0
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H12BrNO3
Menge 1 g
Synonym 6-Hydroxydopamine hydrobromide 6-OHDA hydrobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (199.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (79.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCN)=C(O)C=C1O.[H]Br
Molekulargewicht (g/mol) 250.09
Formelmasse 250.09
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death