Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CAT-Supplement
Das Oxoid CAT Supplement isoliert Campylobacter-Arten
Marke: Thermo Scientific™ SR0174E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Oxoid CAT-Supplement dient zur Isolierung von Campylobacter spp., insbesondere C. upsaliensis oder Arcobacter.
- Zum Hinzufügen zu Campylobacter-Selektiv-Agarbasis, blutfrei (CCDA Preston), Artikel-Nr. CM0739B, für die Isolierung von Campylobacter spp.
- Zum Hinzufügen zu Arcobacter-Bouillon (Basis), Artikel-Nr. CM0965B zum Isolieren von Arcobacter spp.
Spezifikation
Campylobacter | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
CAT-Supplement | |
Ergänzungsstoff | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |