Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxford Listeria-Selektiv-Ergänzungsstoff
Das Oxoid Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford) dient zum Nachweis von Listeria monocytogenes.
Marke: Thermo Scientific™ SR0206E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
Das Oxoid Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford) wird für den Nachweis von Listeria monocytogenes verwendet.
- Zum Hinzufügen zu Listerien-Selektiv-Agarbasis, Artikel-Nr. CM0856B
Spezifikation
Listeria | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Listerien-Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |