Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxford Listeria-Selektiv-Ergänzungsstoff
Das Oxoid Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford) dient zum Nachweis von Listeria monocytogenes.
151.00 €
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13235409
|
Thermo Scientific™
SR0206E |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
151.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Oxoid Listeria-Selektiv-Supplement (Oxford) wird für den Nachweis von Listeria monocytogenes verwendet.
- Zum Hinzufügen zur Listeria-Selectiktiv-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0856B
Spezifikation
Listeria | |
Selektive Ergänzung |