missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyresveratrol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462569
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16462569 1 g -
16454917 50 mg -
16442396 500 mg 500 Milligramm
16419166 100 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16462569

Marke: Medchem Express HYN1430

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Oxyresveratrol (trans-Oxyresveratrol) is a potent naturally occurring antioxidant and free radical scavenger (IC50 of 28.9 μM against DPPH free radicals). Oxyresveratrol is potent and noncompetitive tyrosinase inhibitor with an IC50 value of 1.2 μM for mushroom tyrosinase. Oxyresveratrol is effective against HSV-1, HSV-2 and varicella-zoster virus, and has neuroprotective effects.

Oxyresveratrol (trans-Oxyresveratrol) is a potent naturally occurring antioxidant and free radical scavenger (IC50 of 28.9 μM against DPPH free radicals). Oxyresveratrol is potent and noncompetitive tyrosinase inhibitor with an IC50 value of 1.2 μM for mushroom tyrosinase. Oxyresveratrol is effective against HSV-1, HSV-2 and varicella-zoster virus, and has neuroprotective effects.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxyresveratrol
CAS 29700-22-9
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12O4
Menge 1 g
Synonym trans-Oxyresveratrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (204.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 244.24
Formelmasse 244.24
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.