Learn More
p-Cresyl sulfate potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430767
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16430767 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16430767 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111431A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cresyl sulfate potassium
CAS 91978-69-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7KO4S
Menge 50 mg
Synonym p-Tolyl sulfate potassium
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (552.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (441.91 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C)C=C1)(O[K])=O
Molekulargewicht (g/mol) 226.29
Formelmasse 226.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism