Learn More
P-Naphtholbenzin, Pure, Indikatorqualität, Fisher Chemical
P-Naphtholbenzin, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical, Menge:25g, Verpackung:Glasbehälter, braun, Schmelzpunkt:230 °C, Molekulargewicht:374,439, CAS:145-50-6, Formelgewicht:374,44 g/mol, InChI-Schlüssel:VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Marke: Fisher Chemical N/0500/46
Weitere Details : CAS : 145-50-6 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
P-Naphtholbenzin, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical, Menge:25g, Verpackung:Glasbehälter, braun, Schmelzpunkt:230 °C, Molekulargewicht:374,439, CAS:145-50-6, Formelgewicht:374,44 g/mol, InChI-Schlüssel:VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Spezifikation
145-50-6 | |
Braun | |
C27H18O2 | |
25 g | |
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N | |
(4Z)-4-[(4-Hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethyliden]naphthalen-1-on | |
5941340 | |
Pulver/Feststoff |
230°C | |
Glasgefäß | |
78492 | |
p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene | |
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O | |
374.439 | |
374.44g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- alpha-Naphtholbenzein
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.