Learn More
Masterflex™ Einweg-, gammabestrahltes Probenahmeflaschen-Set
Das Masterflex™ Einweg-, gammabestrahlte Probenahmeflaschen-Set ermöglicht die sichere Übertragung, Probenahme und Lagerung biopharmazeutischer Produkte und Reagenzien
101.00 € - 213.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16679561
|
Masterflex™
95644-20 |
125 mL |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16689561
|
Masterflex™
95644-22 |
250 ml |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16699561
|
Masterflex™
95644-24 |
500 ml |
101.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16609571
|
Masterflex™
95644-26 |
1.000 ml |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16619571
|
Masterflex™
95644-28 |
2.000 ml |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die sichere, einteilige Verschluss-/Schlauchbaugruppe verhindert Kontamination und Produktverlust durch lose Verbindungen
- Die Baugruppen sind gammabestrahlt – eliminiert Arbeits- und Validierungskosten im Zusammenhang mit der Montage und Reinigung
Spezifikation
Gammabestrahlt |