Learn More
GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA-Assay-Kit
GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA Assay-Kit enthält den humanen purinergen Rezeptor P2, G proteingekoppelt, 6 (P2RY6).
Marke: GeneBLAzer™ K1327
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: P2RY6
- Zugangsnummer: NM_004154.3
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Inhalt: P2RY6-CHO-K1-DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET-B/G-Ladekit, 70 μg, Lösung D, 1 ml, 2 Protokolle, Analysezertifikat
- GeneBLAzer™ P2RY6-CHO-K1-DA (Division Arrested)-Zellen und P2RY1-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten den stabil in die CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zelllinie integrierten humanen Purinozeptor P2, G-Protein-gekoppelt, 6 (P2RY6). CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1078) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements (nuclear factor of activated T-cells) steht. DA-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Einem Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse von einer 384-Well-Platte enthält) und einem Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 384-Well-Platten ausreicht.
- DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl P2RY6-1CHO-K1-DA-Zellen als auch P2RY6-NFAT-bla CHO-K1-Zellen sind funktionell für Z’-Faktor- und EC50-Konzentrationen von Uridin-5’-diphosphat (UDP) validiert (Abbildung 1). Darüber hinaus wurden P2RY6-NFAT-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen wie DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations- und Substratladezeiten auf Assayleistung getestet (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
- P2RY6 wurde in einer Vielzahl von Rattengewebe wie Plazenta, Milz, Thymusdrüse, Lunge, Magen, Darm, Mesenterium, Herz und Aorta gefunden. P2RY6 wird durch das UDP aktiviert, das als vollständiger Agonist wirkt. P2RY6 wird entweder schwach oder gar nicht durch zusätzliche extrazelluläre Nukleotide wie UTP, ATP und ADP aktiviert. P2RY6 wurde damit in Verbindung gebracht, an Ionentransport, Vasodilatation und Kontraktion des glatten Muskels beteiligt zu sein.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
1 Platte |
Gene-ID: 5031 | |
GPCRs | |
Zellen mit arretierter Teilung |