Learn More
p38α inhibitor 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491087
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491087 50 mg 50 Milligramm
16484828 10 mg -
16477577 5 mg 5 Milligramm
16435626 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491087 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114423
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p38α inhibitor 1
CAS 1034189-82-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26F2N4O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (300.15 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1OC3=CC=C(F)C=C3F)C=NN2CC(C)C)NCCN(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 416.46
Formelmasse 416.46
Reinheit (%) 98.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation