Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p57Kip2 Ab-7 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p57Kip2 Ab-7, Rabbit Polyclonal Antibody.
163.20 € - 765.00 €
Spezifikation
Antigen | p57superscriptKip2superscript Ab-7 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12673087
|
Epredia™
RB-1637-P1 |
Concentrated | 500 μL |
511.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12663087
|
Epredia™
RB-1637-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12683087
|
Epredia™
RB-1637-P1ABX |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12653087
|
Epredia™
RB-1637-P |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12623097
|
Epredia™
RB-1637-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
p57Kip2 (or CDKN1C) is a potent tight-binding inhibitor of several G1 cyclin complexes, and is a negative regulator of cell proliferation. The gene encoding human p57Kip2 is located on chromosome 11p15.5, a region implicated in both sporadic cancers, Wilm's tumor, and Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS), a cancer syndrome, making it a tumor suppressor candidate. BWS is characterized by numerous growth abnormalities and an increased risk of childhood tumors. Several types of childhood tumors including Wilms' tumor, adrenocortical carcinoma and rhabdomyosarcoma display a specific loss of maternal 11p15 alleles, suggesting that genomic imprinting plays an important part. This region also contains two other imprinted genes, insulin-like growth factor II (IGF-II) and H19, both of which seem to be implicated in adrenal neoplasms.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Cow and Mouse. Others not known.
Epitope: Near C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from human p57Kip2 protein
Molecular Weight: 57kDa
Positive Control: Colon CA or placenta
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting (Not suitable)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
p57superscriptKip2superscript Ab-7 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
A synthetic peptide from human p57superscriptKip2superscript protein | |
Primary |