Learn More
p57Kip2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A12H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66794-1-IG-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16868995
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
Spezifikation
Spezifikation
p57Kip2
Monoclonal
0.7 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P49918, P49919
CDKN1C
p57Kip2 Fusion Protein Ag19927
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1A12H3
Unconjugated
CDKN1C
BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57 Kip2, p57Kip2, WBS
Mouse
Protein G
RUO
1028, 12577, 246060
-20°C