Learn More
p57Kip2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A12H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | p57Kip2 |
---|---|
Klon | 1A12H3 |
Konzentration | 0.7 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16868995
|
Proteintech
66794-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16858995
|
Proteintech
66794-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.Spezifikation
p57Kip2 | |
0.7 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57 Kip2, p57Kip2, WBS | |
CDKN1C | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A12H3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P49918, P49919 | |
1028, 12577, 246060 | |
p57Kip2 Fusion Protein Ag19927 | |
Primary | |
-20°C | |
CDKN1C |