Learn More
p63 Mouse, Clone: TP63/1786, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 8626-MSM6-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921138
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
p63
Nuclear
TP63/1786
Unconjugated
NP_001316893
Mouse
63kDa
Protein A/G Purified
RUO
8626
IgG2b κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TP63
Recombinant human p63 protein fragment (aa3-106)
HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.