Learn More
Paeonol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432509
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16432509 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432509 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0159
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Paeonol
CAS 552-41-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 50 mg/mL (300.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (228.68 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (6.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OC)C=C1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.17
Reinheit (%) 99.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.