Learn More
Palovarotene, MedChemExpress
Beschreibung
Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palovarotene |
| CAS | 410528-02-8 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H30N2O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | R 667 Ro 3300074 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (60.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(/C=C/C2=C(CN3N=CC=C3)C=C4C(C)(C)CCC(C)(C)C4=C2)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 414.54 |
| Mehr anzeigen |