Learn More
Amarell™ Umweltfreundliches Thermometer für teilweise Immersion
25.76 € - 42.03 €
Spezifikation
Flaschenfüllung | Grüne Flüssigkeit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung |
Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
Länge (metrisch) | 300 mm |
Produkttyp | Teilweises eintauchbares Thermometer |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10404862
|
Amarell™
G11388 |
-10°bis +110 °C | 1 °C |
34.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10717914
|
Amarell™
G11392 |
-10°bis +110 °C | 0,5 °C |
25.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10295152
|
Amarell™
G11404 |
-10°bis +250 °C | 2 °C |
42.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10564283
|
Amarell™
G11408 |
-10 °C bis +360 °C | 2 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10562103
|
Amarell™
G11396 |
-10°bis +150 °C | 1 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Typ A:Einschlussform. Rote Spezialfüllung (-10 bis +250°C mit blauer Spezialfüllung). Kapillare prismatisch, unbelegt. Ganztauchend justiert, oben mit Ring.
Typ B:
Einschlussform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. Kapillare prismatisch, unbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Typ C:
Stabform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. weissbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Bei Thermometern -10 bis +200 / +250 / +360°C kann die Farbe der Spezialfüllung nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Typ: C
Messbereich: -10/0 - +110 °C
Teilung: 0,5 °C
L/φ: 300/5,5-6,5mm
Spezifikation
Grüne Flüssigkeit | |
Teilweises Eintauchen | |
Teilweises eintauchbares Thermometer | |
76 mm |
Allgemeine Verwendung | |
300 mm | |
− 10 °C |