Learn More
DiscoverX PathHunter™ Sargramostim Bioassay Kit
Click to view available options
Menge:
1.000 dp (10 x 96-Well)
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The PathHunter™ Sargramostim Bioassay kit provides an easy-to-use cell based assay to determine Sargramostim potency and detect neutralizing antibodies. This bioassay assesses GM-CSF or sargramostim-induced dimerization of CSF2RB and CSF2RA receptors. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses CSF2RB target protein fused to PK alongside CSF2RA target protein fused to EA. Upon ligand-induced dimerization of CSF2RB and CSF2RA , detectable EFC signal is produced. Bioassay kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, control agonist, detection reagent, and assay plates.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Eingabe | SH2 Recruitment |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assay-Ready Bioassay Kits |
| Menge | 1.000 dp (10 x 96-Well) |
| Zieleintrag | CSF2RB/CSF2R |
| Zelllinie | U2OS |
| Ziel | CSF2RB/CSF2R |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.