Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx Universal-Set zur Strep-Gruppierung
Unterstützt die Funktionalität des Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungskits mit dem Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungs-Universal-Kit.
144.00 €
Spezifikation
Kontrollsets | Positiv |
---|---|
Nachweisbare Analyten | beta-hämolytische Streptokokken der Gruppen A, B, C, F, G |
Typ | Streptokokken-Testkit |
Enthält | Kontrollantigene ABC und FG; Extraktionsreagenzien 1, 2, 3; Rührer; Einweg-Objektträger |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12791770
|
Thermo Scientific™
R62076 |
PathoDX™ Strep Universal-Gruppierungskit | 60 Tests/Kit |
144.00 €
60 Tests |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Unterstützt die Funktionalität des Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungskits mit dem Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungs-Universal-Kit. Dieses Kit umfasst merhere Komponenten, die mit ausgewählten, separat erhältlichen PathoDxStrep Gruppierungsreagenzien verwendet werden können, um beta-hämolytische Streptokokken der Lancefield Gruppen A, B, C, F oder G in primären Kulturplatten zu identifizieren.
Dieses Zubehör-Kit enthält: Extraktionsreagenz 1 ; Extraktionsreagenz 2 ; Extraktionsreagenz 3 ; Positivkontrolle; Reaktionskarten; Rührer.
Das PathoDx-Verfahren basiert auf einer Latex-Agglutinationsmethode in Kombination mit einer Salpetersäure-Extraktion.1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Positiv | |
beta-hämolytische Streptokokken der Gruppen A, B, C, F, G | |
Streptokokken-Testkit | |
Kontrollantigene ABC und FG; Extraktionsreagenzien 1, 2, 3; Rührer; Einweg-Objektträger |