missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ PC Cryogenic Vials Racks

Marke:  Carl Roth™ K552.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10194223

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Red
200 mm
200 x 100 x 25 mm
1 Pack
Polypropylene
25 mm
100 mm
Used as Stands For Cryo Tubes
200 x 100 mm
Cryogenic Vial Rack
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote