Learn More
Carl Roth™ PC Cryogenic Vials Racks
N.V.
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 25 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 200 mm |
Breite (metrisch) | 100 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 200 x 100 x 25 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Used as Stands For Cryo Tubes |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10500693
|
Carl Roth™
K551.1 |
Blue |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10194223
|
Carl Roth™
K552.1 |
Red |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10486911
|
Carl Roth™
K554.1 |
Violet |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Spécification
25 mm | |
100 mm | |
Used as Stands For Cryo Tubes | |
200 x 100 mm | |
Cryogenic Vial Rack |
200 mm | |
200 x 100 x 25 mm | |
1 Pack | |
Polypropylene |