Learn More
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody.
164.00 € - 668.10 €
Spezifikation
Antigen PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12603427
Visa dokument
Epredia
RB-9055-P0
100 μL Concentrated Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12613427
Visa dokument
Epredia
RB-9055-P1
500 μL Concentrated Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12693417
Visa dokument
Epredia
RB-9055-P
1 mL Concentrated Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12643427
Visa dokument
Epredia
RB-9055-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) or cyclin or polymerase delta auxiliary protein is elevated in the nucleus during late G1 phase immediately before the onset of DNA synthesis, becoming maximal during S-phase and declining during G2 and M phases. PCNA/cyclin may act as an auxiliary protein of DNA polymerase-delta to play a fundamental role in the initiation of cell proliferation.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Recombinant human PCNA protein
Molecular Weight: 36kDa
Positive Control: Raji cells, Tonsil, Lymph node, and small intestine
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Specifikationer
Specifikationer
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle
Recombinant human PCNA protein
Primary
Western Blot
Unconjugated
IVD
Human
IgG
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.