Learn More
Fisher BioReagents™ PCR-Nucleotid-Mischung
Eine vorgemischte 10 mM-Lösung aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP, die für PCR verwendet wird
37.65 € - 154.00 €
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
pH | 7.5 |
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Konzentration | 10mM |
Reinheit | >98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10163103
|
Fisher BioReagents™
BP2565-2 |
200 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10091743
|
Fisher BioReagents™
BP2565-1 |
1000 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Funktion in der PCR getestet
- Hohe Reinheit >98 % Triphosphat
- Lieferung als 10 mM-Lösung in gereinigtem Wasser (pH 7.5)
Spezifikation
Flüssig | |
-20 °C | |
>98% | |
PCR |
7.5 | |
10mM | |
Farblos |