missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD153035 Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16457667 5 mg 5 Milligramm
16455696 100 mg -
16434918 10 mg 10 Milligramm
16431167 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16457667 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12013

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.

PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PD153035 Hydrochloride
CAS 183322-45-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H15BrClN3O2
Menge 5 mg
Synonym SU-5271 HydrochlorideAG1517 HydrochlorideZM 252868 Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.125 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 396.67
Formelmasse 396.67
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.