Learn More
PD98059, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16451177 50 mg 50 Milligramm
16484928 10 mg 10 Milligramm
16475706 100 mg -
3 options
Artikelnummer. 16451177
Marke: Medchem Express HY12028
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PD98059 is a potent and selective MEK inhibitor with an IC50 of 5 μM.
PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PD98059
CAS 167869-21-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13NO3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N
Molekulargewicht (g/mol) 267.28
Formelmasse 267.28
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease