missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDCD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | PDCD2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.37 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16877293
|
Proteintech
10725-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16867293
|
Proteintech
10725-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
10725-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against full-length PDCD2 of human origin.
Stem cells offer a therapeutic promise for many diseases. In the case of diabetes, stem cells offer the promise that beta cells may be generated ex vivo for the possible transplantation and cure of Type I diabetes (Couri CE, et al. ). For this to happen, stem cells will need to be isolated and expanded, they will need to be differentiated toward the beta cell lineage, and the differentiated cell progeny used for transplantation may need to be isolated from complex cell mixtures following differentiation. Appropriate markers targeting cell surface molecules on developing and mature pancreatic cells will be required for such research.Spezifikation
| PDCD2 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Zebrafish, Human | |
| P46718, Q16342 | |
| 18567, 393370, 5134 | |
| PDCD2 Fusion Protein Ag1139 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PDCD2 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PDCD2, programmed cell death 2, RP8, Zinc finger protein Rp 8, ZMYND7 | |
| PDCD2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts