Learn More
PEAQX tetrasodium hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16491307
Marke: Medchem Express HY12294A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress PEAQX (NVP-AAM077) tetrasodium hydrate is a potent, selective and orally active NMDA antagonist, with IC50 values of 270 nM and 29600 nM for hNMDAR 1A/2B and hNMDAR 1A/2B, respectively.
PEAQX (NVP-AAM077) tetrasodium hydrate is a potent, selective and orally active NMDA antagonist, with IC50 values of 270 nM and 29600 nM for hNMDAR 1A/2B and hNMDAR 1A/2B, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PEAQX tetrasodium hydrate
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H15BrN3Na4O6P
Menge 50 mg
Synonym NVP-AAM077 tetrasodium hydrate
Löslichkeitsinformationen H2O : 25.5 mg/mL (45.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES BrC1=CC=C([C@H](C)NC(P(O[Na])(O[Na])=O)C2=CC=CC3=C2N=C(O[Na])C(O[Na])=N3)C=C1.[H]O[H]
Molekulargewicht (g/mol) 560.15
Formelmasse 560.15
Reinheit (%) 97.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.