Learn More
Hamilton™ Analytische Vorsäule aus PEEK, Starterkit
Hochempfindliche Ionenaustauschchromatographie von organischen und anorganischen Anionen, organischen Säuren, organischen und anorganischen Arsenspezies, Halogeniden, Nukleotiden.
Marke: Hamilton™ 79727
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15700kg
Beschreibung
- Trennverfahren:Anionenaustausch
- Vorsäulenkassetten-Kit
Spezifikation
12 bis 20 μm | |
5000 psi | |
1 Halter, 2 Kassetten | |
PEEK |
8 mm | |
3 mm | |
Gehäuse PRP-X110 | |
PSDVB/Trimethylammonium |