Learn More
Hamilton™ Analytische Vorsäule aus PEEK, Starterkit
Hochempfindliche Ionenaustauschchromatographie von organischen und anorganischen Anionen, organischen Säuren, organischen und anorganischen Arsenspezies, Halogeniden, Nukleotiden.
411.00 € - 479.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Max. Druck | 5000 psi |
Partikelgröße | 12 bis 20 μm |
Produktcode | Marke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573354
|
Hamilton™
79319 |
Gehäuse PRP-X500 |
479.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11543354
|
Hamilton™
79727 |
Gehäuse PRP-X110 |
411.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Trennverfahren:Anionenaustausch
- Vorsäulenkassetten-Kit
Spezifikation
8 mm | |
5000 psi | |
12 bis 20 μm |