Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 360 μ m Außendurchmesser, 10 ft
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
Marke: Trajan Scientific and Medical 1304002000-10F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Naturfarben | |
50 μm (0.002 Zoll) | |
10 ft. | |
345 bar (5000 psi) |
2 bis 14 | |
360 μm | |
PEEK | |
100 °C |
Nur für Forschungszwecke