Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 360 μ m Außendurchmesser, 10 ft
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
66.60 €
Spezifikation
pH-Bereich | 2 bis 14 |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 360 μm |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 10 ft. |
Material | PEEK |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15761049
|
Trajan Scientific and Medical
1304002000-10F |
Naturfarben | 50 μm (0.002 Zoll) |
66.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15701059
|
Trajan Scientific and Medical
1304003006-10F |
Schwarz | 75 μm (0.003 Zoll) |
66.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15741059
|
Trajan Scientific and Medical
1304004001-10F |
Rot | 100 μm (0.004 Zoll) |
66.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15781059
|
Trajan Scientific and Medical
1304005005-10F |
Grün | 125 μm (0.005 Zoll) |
66.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15721069
|
Trajan Scientific and Medical
1304006002-10F |
Gelb | 150 μm (0.006 Zoll) |
66.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
2 bis 14 | |
10 ft. | |
100 °C |
360 μm | |
PEEK |
Nur für Forschungszwecke