Learn More
Pentafluorphenyl 1-Methyl-1H-indol-7-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586880
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
941716-96-7
C16H8F5NO2
341.24
MFCD09879962
UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229744
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
941716-96-7
C16H8F5NO2
341.24
MFCD09879962
UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229744
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 341.23
Reinheit (%) 97%