Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
297.15 € - 603.75 €
Spezifikation
Verdünnung Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC
Klassifikation Polyclonal
Gensymbole PLIN2
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18715203
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB110-40877SS
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
315.00 €
297.15 € / 25 Mikroliter
Sparen 17.85 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18797653
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB110-40877
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
639.00 €
603.75 € / 0.10 Milliliter
Sparen 35.25 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC
PLIN2
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Polyclonal
Affinity Purified