Learn More
Brady™ Schild für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung, dauerhafter Acrylklebstoff
Marke: Brady™ 810936
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00800kg
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Organisches Peroxid 5.2 | |
Gelb |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |