Learn More
Brady™ Schild für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung, dauerhafter Acrylklebstoff
4.40 € - 392.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11710953
|
Brady™
810934 |
Gelb | 100 mm | Je 1 |
4.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11770953
|
Brady™
810940 |
rot | 100 mm | Je 1 |
4.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11720953
|
Brady™
810935 |
Gelb | 100 mm | 250/Rolle |
392.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11790953
|
Brady™
810942 |
schwarz auf weiß | 200 mm | Je 1 |
6.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11780953
|
Brady™
810941 |
schwarz auf weiß | 100 mm | 250/Rolle |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11730953
|
Brady™
810936 |
Gelb | 200 mm | Je 1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
Organisches Peroxid 5.2 |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
-40 °C bis 110 °C | |
Transportschild |