Learn More
Permethrin, MedChemExpress
Beschreibung
Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Permethrin |
| CAS | 52645-53-1 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H20Cl2O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | NRDC-143 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (127.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(Cl)\Cl)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 391.29 |
| Mehr anzeigen |