Learn More
PEX14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10594-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887073
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can be used to detect endogenous PEX14 with an apparent molecular weight of 57 kDa and recognize peroxisomal structures in human, monkey and mouse cells.
PEX14 belongs to the peroxin 14 family. It is a component of the peroxisomal translocation machinery with PEX13 and PEX17 and interacts with both the PTS1 and PTS2 receptors. PEX14 binds directly to PEX17. Defects in PEX14 are the cause of peroxisome biogenesis disorder complementation group K (PBD-CGK) [MIM:601791] and Zellweger syndrome (ZWS) [MIM:214100].
Spezifikation
Spezifikation
PEX14
Polyclonal
Unconjugated
PEX14
NAPP2, Peroxin 14, PEX14, Pex14p, PTS1 receptor docking protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5195, 56273, 64460
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75381, Q642G4, Q9R0A0
PEX14
PEX14 Fusion Protein Ag0932
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat